Learn More
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum
Artikelnummer. 15219296 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Cremefarben, Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig, Weiß
Material (Auskleidung):
Naturkautschuk/TEF
Silikon/PTFE
Dicke (metrisch):
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) unitSize
15219296 Cremefarben, Rot, Weiß Silikon/PTFE 1,5 mm -
11814980 Rot-Orange, Durchsichtig, Weiß Naturkautschuk/TEF 1,3 mm 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 15219296
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Weiß
  • Oben geschlossen
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Silikon/PTFE
Farbe Cremefarben, Rot, Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,5 mm
Produkttyp Schraube