Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Schnappverschluss, durchsichtig, Mittelloch
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescription
- 13 mm
- PE-Kappe
- Transparent
- Mittelloch
- Snap-It-Kappen sind einfach anzubringen und zu entfernen
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Bei Snap-It-Kappen sind keine Bördelwerkzeuge oder Decapper erforderlich
Specifications
Specifications
| Material (Auskleidung) | Silikon/PTFE |
| Farbe | Rot, Weiß, Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | Polyethylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Produkttyp | Schraube |