Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Fläschchen-Kit, 13-425 Schraubgewinde, Klarglas, 4 ml, PP-Schraubverschluss, PTFE-Septum
Artikelnummer. 10672923 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10672923 Durchsichtig 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10672923
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
  • ND13
  • 13-425
  • Glas
  • Durchsichtig
  • 4 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • PTFE rein
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Material (Auskleidung) PTFE rein
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 14.7 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 5 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 13-425
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 45 mm