Learn More
14-3-3 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18324655 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18324655 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18324655
Marke: Novus Biologicals NBP299637C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
14-3-3 Polyclonal specifically detects 14-3-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 14-3-3
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 14-3-3 protein tau, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein theta, 14-3-3,1C5, HS1, Protein HS1, protein tau, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, thetapolypeptide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant 14-3-3 (P27348; Met1-Asn245).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10971
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG