Learn More
14-3-3 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200058793 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18645155 100 μg 100 Mikroliter
18642856 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18645155
Marke: Novus Biologicals NBP299491100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
14-3-3 Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen 14-3-3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias 14-3-3 protein tau, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein theta, 14-3-3,1C5, HS1, Protein HS1, protein tau, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, thetapolypeptide
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human 14-3-3.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10971
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG