missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
14-3-3 eta Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | 14-3-3 eta |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | 14-3-3 protein eta, Protein AS1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, etapolypeptide, YWHA114-3-3 eta |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 eta (Uniprot#: Q04917; Gly2-Asn246). |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?