missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 eta Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18651586 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18651586 100 μg 100 Mikroliter
18633506 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18651586

Marke: Novus Biologicals NBP299642100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

14-3-3 eta Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen 14-3-3 eta
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias 14-3-3 protein eta, Protein AS1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, etapolypeptide, YWHA114-3-3 eta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 eta (Uniprot#: Q04917; Gly2-Asn246).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7533
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.