Learn More
Welch Ilmvac™ 14 Laborzentrifugenöl
Artikelnummer. 11832811 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2 Liter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11832811 5 l 5 Liter
10192192 10 l 10 Liter
10336652 1 l 1 Liter
10652963 2 l 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11832811 Lieferant Welch Ilmvac™ Lieferanten-Nr. 800137
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LABOVAC Drehschieberpumpenöle unterliegen einer ständigen sorgfältigen Qualitätskontrolle. Je nach vakuumtechnischer Anwendung sind unterschiedliche Öl-Spezifikationen erforderlich. ILMVAC bietet deshalb fünf LABOVAC Ölsorten an, die das gesamte Anwendungsspektrum optimal abdecken.
LABOVAC-10: Für alle Standardanwendungen geeignet. Geringer Dampfdruck (<10-5 mbar) und niedrige Ölrückdiffusion.
LABOVAC-11: Synthetisches Öl für hohe Betriebstemperaturen über 100°C sowie für einstufige Drehschieberpumpen.
LABOVAC-12S: Paraffinöl auf Mineralölbasis mit dem niedrigsten Dampfdruck und der geringsten Ölrückdiffusion. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
LABOVAC-13: Perfluor-Polyetheröl (PFPE, Fomblinöl) mit mittleren Werten für Dampfdruck und erreichbarem Endpartialdruck. Ideal zum Evakuieren von Anlagen und Behältern mit starken Oxidantien wie Sauerstoff und Ozon sowie bei Ätzprozessen in der Halbleitertechnik. Eine Vermischung mit anderen Ölsorten ist unbedingt zu verhindern! Nutzen Sie Fomblinöl nur zum Ölwechsel, wenn Ihre Pumpe bereits mit Fomblinöl ausgeliefert wurde!
LABOVAC-14: Synthetisches PAO-Öl mit niedrigem Dampfdruck, hoher chemischer Stabilität und guter Demulgierbarkeit. Besonders geeignet für Destillier-, Trocknungs- und Gefriertrocknungsprozesse. Geeignet zum Fördern von chemisch inerten Permanentgasen, Lösungsmitteldämpfen und Wasserdampf.
Hinweis: Zur Verlängerung Ihrer Ölwechselintervalle empfehlen wir die Verwendung von ILMVAC Hauptstom-Ölfiltern. Diese sowie weitere Hilfsmittel für den Ölwechsel, z.B. einen Öl-Ablasshahn, finden Sie unter der Rubrik Zubehör für Drehschieberpumpen.
Typ: LABOVAC-14
Menge: 10L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Öl
Volumen (metrisch) 5 l