Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020388 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
51 cm
61 cm
66 cm
76 cm
81,3 cm
91 cm
97 cm
102 cm
107 cm
112 cm
117 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
137 cm
142 cm
152 cm
183 cm
229 cm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) unitSize
30020388 102 cm 50 Stück
30020149 51 cm 500 Stück
30020100 61 cm 500 Stück
30020131 66 cm 500 Stück
30020188 76 cm 500 Stück
30020115 81,3 cm 100 Stück
30020233 91 cm 100 Stück
30020353 97 cm 100 Stück
30020092 107 cm 50 Stück
30020383 112 cm 50 Stück
30020085 117 cm 50 Stück
30020174 122 cm 50 Stück
30020004 127 cm 50 Stück
30020019 132,1 cm 50 Stück
30020196 137 cm 50 Stück
30020156 142 cm 50 Stück
30020328 152 cm 50 Stück
30019996 183 cm 50 Stück
30020034 229 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 30020388 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BCTK40
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1421B Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts.
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Breite (angloamerikanisch) 40 in.
Produkttyp Cover
Länge (metrisch) 102 cm
Breite (metrisch) 102 cm
Dicke (metrisch) 0.13 mm