Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020358 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
500 ft x 10 in
500 ft x 12 in
500 ft x 15 in
500 ft x 16 in
500 ft x 24 in
500 ft x 28 in
500 ft x 2 in
500 ft x 30 in
500 ft x 3 in
500 ft x 40 in
500 ft x 4 in
500 ft x 5 in
500 ft x 6 in
500 ft x 8 in
Packungsgröße:
500 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30020358 500 ft x 6 in 500 Stück
30020013 500 ft x 2 in 500 Stück
30020063 500 ft x 4 in 500 Stück
30020121 500 ft x 8 in 500 Stück
30020146 500 ft x 3 in 500 Stück
30020147 500 ft x 30 in 500 Stück
30020150 500 ft x 16 in 500 Stück
30020204 500 ft x 12 in 500 Stück
30020231 500 ft x 10 in 500 Stück
30020243 500 ft x 24 in 500 Stück
30020245 500 ft x 28 in 500 Stück
30020280 500 ft x 15 in 500 Stück
30020289 500 ft x 40 in 500 Stück
30020331 500 ft x 5 in 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 30020358 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 60006STK
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1421B Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization.
  • Tyvek Schläuche™ sind atmungsaktiv und bieten eine hervorragende bakterielle und mikrobielle Barriere für eine hervorragende Leistung nach der Dampfsterilisation
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel) - Während der Verwendung als Sterilisationsverpackung entstehen praktisch keine Schwebstoffe in der Luft
  • Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Heißversiegelt und verpackt in einem gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraum.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Empfohlen für die Verwendung mit einem Heißversiegeler
  • Hydrophob
  • Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Abmessungen (L x B) 500 ft x 6 in
Länge (angloamerikanisch) 500 ft.
Breite (angloamerikanisch) 6 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 152 m
Breite (metrisch) 15 cm