Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020373 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9,5 x 12 in.
12 x 2 in.
12 x 12 in.
15 x 10 in.
16 x 12 in.
18 x 12 in.
18 x 14 in.
20 x 20 in.
24 x 16 in.
24 x 20 in.
24 x 24 in.
26 x 24 in.
27 x 12 in.
28 x 44 in.
30 x 10 in.
30 x 18 in.
30 x 20 in.
32 x 12 in.
36 x 24 in.
36 x 30 in.
36 x 36 in.
40 x 12 in.
40 x 20 in.
42 x 24 in.
42 x 42 in.
46 x 12 in.
48 x 12 in.
48 x 24 in.
48 x 36 in.
48 x 48 in.
50 x 32 in.
54 x 50 in.
60 x 36 in.
62 x 10 in.
62 x 24 in.
Unit Size:
100 Stück
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Product Code. Abmessungen (L x B) unitSize
30020373 27 x 12 in. 250 Stück
30020294 9,5 x 12 in. 250 Stück
30020126 12 x 2 in. 500 Stück
30020072 12 x 12 in. 250 Stück
30020064 15 x 10 in. 250 Stück
30020078 16 x 12 in. 250 Stück
30020106 18 x 12 in. 250 Stück
30020077 18 x 14 in. 250 Stück
30020090 20 x 20 in. 250 Stück
30020336 24 x 16 in. 250 Stück
30020250 24 x 20 in. 250 Stück
30020168 24 x 24 in. 250 Stück
30020130 26 x 24 in. 250 Stück
30020345 28 x 44 in. 250 Stück
30020346 30 x 10 in. 250 Stück
30020110 30 x 18 in. 250 Stück
30020351 30 x 20 in. 250 Stück
30020344 32 x 12 in. 250 Stück
30020053 36 x 24 in. 250 Stück
30019999 36 x 30 in. 250 Stück
30020260 36 x 36 in. 250 Stück
30020023 40 x 12 in. 250 Stück
30020049 40 x 20 in. 250 Stück
30020316 42 x 24 in. 250 Stück
30020267 42 x 42 in. 125 Stück
30020359 46 x 12 in. 250 Stück
30020032 48 x 12 in. 250 Stück
30020322 48 x 24 in. 250 Stück
30020282 48 x 36 in. 125 Stück
30020206 48 x 48 in. 125 Stück
30020246 50 x 32 in. 250 Stück
30020269 54 x 50 in. 100 Stück
30020157 60 x 36 in. 125 Stück
30020043 62 x 10 in. 250 Stück
30020079 62 x 24 in. 250 Stück
35 options
Product Code. 30020373
Brand: Keystone Cleanroom Products 6STK1227
Only null left
Add to basket
Add to basket
1421B Tyvek™ Autoclave Bag designed for the steam sterilization of large, or odd shaped pharmaceutical equipment change parts.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 8.8 L
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0.13 mm
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Abmessungen (L x B) 27 x 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 27 in.
Länge (metrisch) 69 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel