Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Autoklav-Sterilisationsverpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020127 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1,5 x 1,5 in.
10 x 10 in.
11 x 9 in.
12 x 12 in.
15 x 15 in.
18 x 18 in.
2 x 2 in.
20 x 20 in.
22 x 18 in.
24 x 24 in.
3 x 3 in.
30 x 15 in.
30 x 30 in.
36 x 36 in.
4 x 4 in.
40 x 40 in.
45 x 45 in.
48 x 48 in.
5 x 5 in.
54 x 54 in.
6 x 6 in.
7,5 x 7,5 in.
72 x 54 in.
8 x 8 in.
80 x 40 in.
9 x 9 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
2000 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30020127 24 x 24 in. 500 Stück
30020274 1,5 x 1,5 in. 500 Stück
30020310 2 x 2 in. 500 Stück
30020138 3 x 3 in. 500 Stück
30020161 4 x 4 in. 500 Stück
30020366 5 x 5 in. 2000 Stück
30020389 6 x 6 in. 1000 Stück
30020041 7,5 x 7,5 in. 1000 Stück
30020009 8 x 8 in. 500 Stück
30020113 9 x 9 in. 1000 Stück
30020315 10 x 10 in. 500 Stück
30020318 11 x 9 in. 500 Stück
30020227 12 x 12 in. 1000 Stück
30020165 15 x 15 in. 1000 Stück
30020297 18 x 18 in. 500 Stück
30020365 20 x 20 in. 500 Stück
30020281 22 x 18 in. 500 Stück
30020094 30 x 15 in. 500 Stück
30020117 30 x 30 in. 500 Stück
30020010 36 x 36 in. 500 Stück
30020262 40 x 40 in. 250 Stück
30020221 45 x 45 in. 125 Stück
30020261 48 x 48 in. 125 Stück
30020285 54 x 54 in. 125 Stück
30020220 72 x 54 in. 125 Stück
30020249 80 x 40 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Artikelnummer. 30020127 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. 70TK2424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklavierbare Schutzhülle; bietet eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
Tyvek™ autoklavierbare Schutzhüllen sind atmungsaktiv und bieten gleichzeitig eine hervorragende Bakterien- und Mikrobenbarriere für ausgezeichnete Leistung nach der Dampfsterilisation.
  • Fusselfrei (Helmke-Trommel) bedeutet, dass während der Nutzung als Sterilisationsverpackung keine Schwebstoffe in der Luft erzeugt werden
  • Sauberes und konsistenter Schnitt mit einem automatisierten CAD-System gemäß ISO 8-Anforderungen
  • Verpackt in einem ISO 6-konformen Reinraum
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation
  • Hydrophob
  • Reiß- und durchstechfest
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Abmessungen (L x B) 24 x 24 in.
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung
Länge (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 61 cm