Learn More
Keystone Cleanroom Products 1421B Tyvek™ Drawstring Closure Bag, 6 to 10 in. Wide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30020376 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9,5 x 12 in.
9 x 7 in.
6 x 6 in.
7 x 7 in.
8 x 6 in.
8 x 8 in.
9 x 6 in.
10 x 6 in.
10 x 7 in.
11 x 8 in.
12 x 8 in.
13 x 7 in.
15 x 6 in.
15 x 8 in.
16 x 6 in.
22 x 8 in.
36 x 6 in.
10 x 7 in.
8 x 17 in.
12 x 10 in.
18 x 10 in.
20 x 10 in.
24 x 10 in.
26 x 10 in.
30 x 10 in.
43 x 10 in.
64 x 10 in.
72 x 10 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30020376 10 x 7 in. 250 Stück
30020193 6 x 6 in. 250 Stück
30020061 7 x 7 in. 250 Stück
30020225 10 x 7 in. 250 Stück
30020361 8 x 6 in. 250 Stück
30020207 8 x 8 in. 250 Stück
30020236 8 x 17 in. 250 Stück
30020099 9 x 6 in. 250 Stück
30020065 9 x 7 in. 250 Stück
30020044 9,5 x 12 in. 250 Stück
30020116 10 x 6 in. 250 Stück
30020200 11 x 8 in. 250 Stück
30020081 12 x 8 in. 250 Stück
30020180 12 x 10 in. 250 Stück
30020021 13 x 7 in. 250 Stück
30020105 15 x 6 in. 250 Stück
30020219 15 x 8 in. 250 Stück
30020321 16 x 6 in. 250 Stück
30020291 18 x 10 in. 250 Stück
30020066 20 x 10 in. 250 Stück
30020162 22 x 8 in. 250 Stück
30020214 24 x 10 in. 250 Stück
30020304 26 x 10 in. 250 Stück
30020036 30 x 10 in. 250 Stück
30020369 36 x 6 in. 250 Stück
30020303 43 x 10 in. 250 Stück
30020031 64 x 10 in. 250 Stück
30020001 72 x 10 in. 250 Stück
28 options
Artikelnummer. 30020376
Marke: Keystone Cleanroom Products 6STK0710TD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konzipiert für die Dampfsterilisation großer oder unregelmäßig geformter Austauschteile pharmazeutischer Geräte. Diese Beutel werden über das verstellbare Tyvek™ Kordelzugverschlusssystem verschlossen. Die Beutel lassen sich aseptisch ohne Schneiden oder Entfernen des Partikel erzeugenden Autoklavbandes öffnen.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation.
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Macht das Schneiden von Material und die Verwendung von Autoklavierband unnötig
  • Schnell und konsistent für den Bereich der Gerätevorbereitung
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
  • Fusselfrei Kategorie 1 (Helmkee-Trommel)
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 60 oz.
Kapazität (metrisch) 1.77 L
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Kordelzug
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Temperaturbereich (angloamerikanisch) Bis zu 250 °F
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 125 °C
Abmessungen (L x B) 10 x 7 in.
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 18 cm
Produkttyp Autoklavierbeutel