Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17891061 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50,8 cm
61 cm
66 cm
76,2 cm
91,4 cm
96,5 cm
106,7 cm
112 cm
116,8 cm
122 cm
137,2 cm
142,2 cm
152,4 cm
183 cm
229 cm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
500 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
17891061 229 cm 50 Stück
17788217 50,8 cm 500 Stück
17798217 61 cm 500 Stück
17718227 66 cm 500 Stück
17728227 76,2 cm 500 Stück
17738227 91,4 cm 100 Stück
17748227 96,5 cm 100 Stück
17758227 106,7 cm 50 Stück
17768227 116,8 cm 50 Stück
17730378 122 cm 50 Stück
17798227 137,2 cm 50 Stück
17708237 142,2 cm 50 Stück
17718237 152,4 cm 50 Stück
17881061 183 cm 50 Stück
17776889 112 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17891061 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BWLT2A90
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 5,3 mil
Durchmesser (angloamerikanisch) 90 in.
Durchmesser (metrisch) 229 cm
Produkttyp Cover
Dicke (metrisch) 0,13 mm