Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ 1422A autoklavierbare Schüsselabdeckungen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17871061 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
40 in.
50 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
29 bis 34 in.
31 bis 41 in.
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17871061 40 in. 29 bis 34 in. 50 Stück
17778227 50 in. 31 bis 41 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17871061 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BWLT2A40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 €
    1282.42 € / 50 Stück
    Sparen 352.58 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keystone Reinraumprodukte 1422A Tyvek™ Autoklavierbare Schüsselabdeckungen verhindern mikrobielle und partikelarme Kontamination wichtiger Teile
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisation
Zur Verwendung mit (Geräte) Stöpselschalen
Enthält Dampfanzeige
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Größe 40 in.
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Durchmesser (angloamerikanisch) 29 bis 34 in.
Produkttyp Abdeckung
Dicke (metrisch) 0,130 mm