Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ 1422A autoklavierbare Geräteabdeckungen
Artikelnummer. 17891071 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 11 in.
18 x 12 in.
20 x 8 in.
24 x 12 in.
28 x 12 in.
30 x 18 in.
38 x 18 in.
50 x 44 in.
58 x 58 in.
62 x 50 in.
Individuell
Anzahl pro Karton:
50
100
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Packungsgröße
17891071 58 x 58 in. 50 50 Stück
17821071 20 x 8 in. 100 100 Stück
17811071 18 x 12 in. 100 100 Stück
17831071 24 x 12 in. 100 100 Stück
17841071 28 x 12 in. 100 100 Stück
17851071 30 x 18 in. 100 100 Stück
17871071 Individuell 100 50 Stück
17801071 11 x 11 in. 50 50 Stück
17861071 38 x 18 in. 50 50 Stück
17881071 50 x 44 in. 50 50 Stück
17801081 62 x 50 in. 50 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17891071 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. COVTVK585872
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5220.00 €
    4099.76 € / 50 Stück
    Sparen 1120.24 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ autoklavierbare Geräteabdeckungen verhindern die Kontamination kritischer Teile durch Mikroben bzw. Partikel
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Dampfsterilisationsanzeige - autoklavierbar bei 121 °C bis 125 °C.
  • Reiß- und durchstechfest
  • Hydrophob
  • Fusselfrei
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Abdecken pharmazeutischer Anlagen und Geräte
Enthält Dampfanzeige
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 125 °C
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Abmessungen (L x B) 58 x 58 in.
Länge (angloamerikanisch) 58 in.
Breite (angloamerikanisch) 58 in.
Höhe (angloamerikanisch) 72 in.
Höhe (metrisch) 183 cm
Produkttyp Abdeckung
Länge (metrisch) 147,3 cm
Breite (metrisch) 147,3 cm
Dicke (metrisch) 0,130 mm