Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Muff Cover
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30238409 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
18 in.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) unitSize
30238409 18 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30238409 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. MFT2A18
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size.
  • Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
  • Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
  • Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
  • Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
  • Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
  • Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
  • Resists tearing and punctures
  • Eliminates Autoclave Tape Residue
  • Made from 1422A Tyvek Material
  • Latex-free rubber
  • Hydrophoic
  • Lint-Free
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Verschlusstyp Elastic
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Temperaturbereich (metrisch) 121°C to 125°C
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 10 to 14 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 to 35.6 cm
Produkttyp Cover
Länge (metrisch) 45.72 cm
Breite (metrisch) 45.72 cm