Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17737887 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 7 in.
3 x 14 in.
5 x 12 in.
5 x 15 in.
10 x 26 in.
15 x 26 in.
16 x 22 in.
24 x 32 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 17737887
Marke: Keystone Cleanroom Products BGT2A0314D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1422A Tyvek™ Autoclave Bags with drawstring closure create a superior microbial barrier
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation großer oder ungewöhnlich geformter pharmazeutischer Geräte
  • Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
  • Geschlossen über das verstellbare Tyvek™-Kordelzug -Verschlusssystem
  • Macht Schneiden von Material oder Entfernen von partikelerzeugenden Autoklavierbändern unnötig
  • Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
  • Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
  • Reiß- und durchstechfest
  • Überlegene mikrobielle Barriere
Spezifikation
Beschreibung 1422A Tyvek™
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Kordelzug-Verschluss
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material HDPE
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Menge 250/Packung
Abmessungen (L x B) 3 x 14 in.
Länge (angloamerikanisch) 14 in.
Länge (metrisch) 35.6 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7.6 cm
Produkttyp Autoclave Bag