Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 7 in.
3 x 14 in.
5 x 12 in.
5 x 15 in.
10 x 26 in.
15 x 26 in.
16 x 22 in.
24 x 32 in.
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
- Entwickelt für die Dampfsterilisation großer oder ungewöhnlich geformter pharmazeutischer Geräte
- Tyvek™ auf beiden Seiten für maximale Atmungsaktivität während der Sterilisation
- Geschlossen über das verstellbare Tyvek™-Kordelzug -Verschlusssystem
- Macht Schneiden von Material oder Entfernen von partikelerzeugenden Autoklavierbändern unnötig
- Schafft ein sekundäres Schutzniveau bei der aseptischen Präsentation von Geräten
- Versiegelte Nähte eliminieren Nähfäden und reduzieren Partikel erheblich
- Reiß- und durchstechfest
- Überlegene mikrobielle Barriere
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1422 A Tyvek™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Kordelzug-Verschluss |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Material | HDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Mehr anzeigen |