Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Drawstring Closure Muff Cover
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Description
- Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
- Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
- Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
- Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
- Tyvek™ hat die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften unter allen dampfsterilisierbaren verpackungskompatiblen Materialien
- Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
- Reiß- und durchstechfest
- Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
- Aus Tyvek-Material 1422A
- Latexfreier Gummi
- Hydrophobic
- Fusselfrei
Specifications
Specifications
| Beschreibung | 1422A Tyvek™ |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Kordelzug-Verschluss |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Material | HDPE |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Show More |