Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Hält gereinigte Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
- Atmungsaktiv
- Formgerecht, schnell und konsistent
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Non-sterile |
| Latexfrei | Yes |
| Abmessungen (L x B x H) | 34 x 22 x 24 in. |
| Mehr anzeigen |