Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768277 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Höhe (angloamerikanisch):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
17768277 81 cm 28 in. 24 in. 50 Stück
17718287 86,4 cm 22 in. 24 in. 50 Stück
17728287 86,4 cm 22 in. 36 in. 50 Stück
17758287 101,6 cm 24 in. 48 in. 50 Stück
17768287 107 cm 34 in. 60 in. 50 Stück
17798287 112 cm 35 in. 32 in. 50 Stück
17708297 112 cm 44 in. 60 in. 50 Stück
17728297 122 cm 24 in. 30 in. 50 Stück
17768297 122 cm 48 in. 60 in. 50 Stück
17718307 127 cm 50 in. 14 in. 50 Stück
18548064 132,1 cm 32 in. 48 in. 50 Stück
17798307 152,4 cm 30 in. 72 in. 50 Stück
17728317 152,4 cm 44 in. 44 in. 50 Stück
17748317 152,4 cm 50 in. 60 in. 50 Stück
17768317 152,4 cm 78 in. 60 in. 50 Stück
15 options
Artikelnummer. 17768277
Marke: Keystone Cleanroom Products COVTVK322824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B x H) 32 x 28 in 24 in
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 81 cm
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Breite (metrisch) 71 cm
Höhe (angloamerikanisch) 24 in.
Höhe (metrisch) 61 cm
Produkttyp Cover