Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768287 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Höhe (angloamerikanisch):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 17768287
Marke: Keystone Cleanroom Products COVTVK423460
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B x H) 42 x 34 x 60 in.
Länge (angloamerikanisch) 42 in.
Länge (metrisch) 107 cm
Breite (angloamerikanisch) 34 in.
Breite (metrisch) 86 cm
Höhe (angloamerikanisch) 60 in.
Höhe (metrisch) 152 cm
Produkttyp Cover