Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Reißverschluss-Geräteabdeckung
Artikelnummer. 18604979 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
54 in.
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
54 in.
Höhe (angloamerikanisch):
44 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
18604979 26 in. 26 in. 50 in. 50 Stück
17758277 30 in. 24 in. 56 in. 50 Stück
18614979 32 in. 22 in. 44 in. 50 Stück
17708307 50 in. 28 in. 72 in. 50 Stück
17758307 54 in. 54 in. 80 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 18604979 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. COVTVK262650Z2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4060.00 €
    3526.94 € / 50 Stück
    Sparen 533.06 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
1422A Tyvek™ Die Geräteabdeckung mit Reißverschluss ist in pharmazeutischen Betrieben eine ideale Wahl, um saubere Geräte vor Kreuzkontaminationen durch Umwelteinflüsse und Produkte zu schützen.
  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Hergestellt und verpackt in einem ISO 6er-Reinraum
  • Praktisch verpackt: 1 heiß versiegelter und beschrifteter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Tyvek
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Menge 50 Pk.
Länge (angloamerikanisch) 26 in.
Breite (angloamerikanisch) 26 in.
Höhe (angloamerikanisch) 50 in.
Höhe (metrisch) 127 cm
Produkttyp Abdeckung
Länge (metrisch) 66 cm
Breite (metrisch) 66 cm