Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18614979 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
26 in.
30 in.
32 in.
50 in.
54 in.
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
54 in.
Höhe (angloamerikanisch):
44 in.
50 in.
56 in.
72 in.
80 in.
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
18614979 32 in. 22 in. 44 in. 50 Stück
18604979 26 in. 26 in. 50 in. 50 Stück
17758277 30 in. 24 in. 56 in. 50 Stück
17708307 50 in. 28 in. 72 in. 50 Stück
17758307 54 in. 54 in. 80 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18614979 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. COVTVK322244Z2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
1422A Tyvek™ Zipper Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.
  • Keeps Cleaned Equipment Clean and Protected from Contamination
  • Breathable
  • Form Fitting, Fast and Consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe White
Einwegprodukt Reusable
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Menge 50 Pk.
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (angloamerikanisch) 22 in.
Höhe (angloamerikanisch) 44 in.
Höhe (metrisch) 111.8 cm
Produkttyp Cover
Länge (metrisch) 81.3 cm
Breite (metrisch) 55.9 cm