Learn More
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine), Mikromol™
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
(14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine (Desmethylmirtazapine)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Desmethylmirtazapine |
| CAS | 61337-68-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | N-Desmethylmirtazapine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H17 N3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | N-Desmethylmirtazapine, (14bRS)-1,2,3,4,10,14b-Hexa-hydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benz-azepine, Mirtazapine Related Compound A, Mirtazapine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H17N3/c1-2-6-14-12(4-1)10-13-5-3-7-18-16(13)19-9-8-17-11-15(14)19/h1-7,15,17H,8-11H2 |
| SMILES | C1CN2C(CN1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.33 |
| Mehr anzeigen |