Learn More
(14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-on (10-Oxomirtazapin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051609 100 mg 100 Milligramm
30050913 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30051609 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1005.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-on (10-Oxomirtazapin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Oxo Mirtazapine
CAS 191546-97-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10-Oxo Mirtazapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H17 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Mirtazapine Imp. F (EP), Mirtazapine USP Related Compound D, Mirtazapine USP RC D, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-one, 1,3,4,14b-tetrahydro-2-methyl-, 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-10(14bH)-one, Mirtazapine RC D (USP), Mirtazapine Related Compound D, Mirtazapine Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(11-19)12-5-2-3-6-13(12)16(21)14-7-4-8-18-17(14)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3C(=O)c4cccnc24
IUPAC-Name (14bRS)-2-Methyl-1,3,4,14b-tetrahydropyrazino[2,1-a]pyrido-[2,3-c][2]benzazepin-10(2H)-on
Molekulargewicht (g/mol) 279.34
Menge 100 mg
Formelmasse 279,1372 g/mol