Learn More
15-Crown-5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 15-Crown-5 |
| CAS | 33100-27-5 |
| Summenformel | C10H20O5 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane, 15-Crown-5 Ether, 15C5, Crown Ether O 15 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2 |
| SMILES | C1COCCOCCOCCOCCO1 |
| IUPAC-Name | 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.26 |