Learn More
(-)-15-Deoxyspergualin Trihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30360918
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30360918 1 mg 1 Milligramm
30350884 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2634201MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84937-45-1
Summenformel C17H37N7O3 HCl
Molekulargewicht (g/mol) 496.9
Synonym (-)-Gusperimus Trihydrochloride, Deoxyspergualin Trihydrochloride, (S)-7-[(Aminoiminomethyl)amino]-N-[2-[[4-[(3-aminopropyl)amino]butyl]amino]-1-hydroxy-2-oxoethyl]heptanamide Trihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNC(=O)[C@H](O)NC(=O)CCCCCCNC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-15-Deoxyspergualin Trihydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H37N7O3.3ClH/c18-9-7-11-21-10-5-6-12-22-15(26)16(27)24-14(25)8-3-1-2-4-13-23-17(19)20;;;/h16,21,27H,1-13,18H2,(H,22,26)(H,24,25)(H4,19,20,23);3*1H/t16-;;;/m0.../s1
Formelmasse 495.2258