Learn More
15-Hydroxypentadecansäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11480247 5 g 5 Gramm
11470247 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21670.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4617-33-8 | C15H30O3 | 258.402 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4617-33-8
Summenformel C15H30O3
Molekulargewicht (g/mol) 258.402
MDL-Nummer MFCD00039535
InChI-Schlüssel BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78360
ChEBI CHEBI:79169
IUPAC-Name 15-Hydroxypentadecansäure
SMILES C(CCCCCCCO)CCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 15-Hydroxypentadecanoic acid
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Strukturformel HO(CH2)14CO2H
Menge 5 g
Beilstein 1240100
Synonym 15-hydroxy-pentadecanoic acid, pentadecanoic acid, 15-hydroxy, acmc-1anlj, pentadecanoic acid,15-hydroxy, 15-hydroxypentadecanoic acid, 15-hydroxypentadecanoic acid capillary gc
Formelmasse 258.4
Reinheit (%) ≥99%