Learn More
15-Hydroxypentadecanosäure, TRC
Artikelnummer. 30400121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400121 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH296755100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 15-Hydroxypentadecanoic Acid
CAS 4617-33-8
Summenformel C15H30O3
Menge 100 mg
Synonym 14-Hydroxy-1-tetradecanecarboxylic Acid, ω-Hydroxypentadecanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18)
SMILES OCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 15-Hydroxypentadecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Formelmasse 258.2195