Learn More
15-Keto Travoprost, TRC
Artikelnummer. 30133556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133556 25 mg 25 Milligramm
30009623 10 mg 10 Milligramm
30011141 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133556 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK31520025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 404830-45-1
Summenformel C26 H33 F3 O6
Molekulargewicht (g/mol) 498.53
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E)-3-oxo-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-1-buten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid 1-Methylethyl Ester, 15-Keto Travoprost
IUPAC-Name Propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(E)-3-oxo-4-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]aber-1-Enyl]cyclopentyl]Hept-5-Enoat
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\C(=O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 15-Keto Travoprost
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H33F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,21-24,31-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formelmasse 498.2229