Learn More
Labcon™ MetalFree™ 15 ml Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 30280323 Alle ansehen Labcon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
25 Röhrchen/Gestell, 2 Gestelle/Pk., 10 Pk./Karton
25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung Packungsgröße
30280323 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton 500 Stück
16644032 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton 500 Stück
16664042 25 Röhrchen/abfallarmes Fasergestell, 2 Gestelle/Packung, 10 Pk/Karton 500 Stück
30280316 25 Röhrchen/Gestell, 2 Gestelle/Pk., 10 Pk./Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30280323 Lieferant Labcon™ Lieferanten-Nr. 31343400019
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zertifiziert frei von Metallen bis zu 1 Teil pro Milliarde von 43 gängigen Metallen und Elementen
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Mit befestigten flachen Schraubverschlüssen
  • Zertifiziert frei von Metallen bis zu 1 Teil pro Milliarde von 43 gängigen Metallen und Elementen
  • Die Kappen sind aus reinem Naturpolyethylen
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • ATP RNase-/DNase- und endotoxinfrei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Harz der Klasse VI
  • Zentrifugation bis 17.000 x G
  • Gefrierfähig bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 15 ml
  • Natürliche, farblose Kappen
  • Hergestellt in USA
  • Geprüfte Elemente: Aluminium, Antimon, Arsen, Barium, Beryllium, Bismut, Cadmium, Cäsium, Calcium, Chrom, Kobalt, Kupfer, Gallium, Germanium, Gold, Eisen, Blei, Lithium, Magnesium, Mangan, Quecksilber, Molybdän, Nickel, Niob, Phosphor, Kalium, Rhenium, Rubidium, Selen, Silicium, Silber, Natrium, Strontium, Tantal, Thallium, Zinn, Titan, Wolfram, Vanadium, Yttrium, Zink, Zirkonium
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussfarbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 15 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Zentrifugen, Rotatoren, Schüttler, ICP-MS
Anzahl pro Packung 50/Pk.
Verpackung 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Sterilität Unsteril
RNase-frei Ja
DNase-frei Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 118 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und endotoxinfrei (pyrogenfrei), extrem niedrige Spurenmetallgehalte
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Befestigter flacher Schraubverschluss
Verschluss inklusive Ja
Schriftfeld Ja
Graduated Ja
Graduierungen 2 bis 15 in 0,5 Schritten
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 17,000 x g