Learn More
15-PGDH/HPGD Antibody (101), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-90625PCP
Artikelnummer. 18687820
  • 641.00 € / 0.10 Milliliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
15-PGDH/HPGD Monoclonal antibody specifically detects 15-PGDH/HPGD in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation