Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11717276
Change view
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1mm
125 μm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11717276 800 μm -
11767196 40 μm 1 Stück
11777196 45 μm 1 Stück
11787196 50 μm 1 Stück
11747216 63 μm 1 Stück
11767216 80 μm 1 Stück
11777216 100 μm 1 Stück
11797216 125 μm 1 Stück
11707246 200 μm 1 Stück
11727246 250 μm 1 Stück
11747716 300 μm 1 Stück
11747246 315 μm 1 Stück
11757246 315 μm 1 Stück
11767246 400 μm -
11787246 500 μm 1 Stück
11767716 600 μm 1 Stück
11797266 630 μm 1 Stück
11737276 1mm 1 Stück
11777276 1,6 mm 1 Stück
11757296 2mm 1 Stück
11767296 2,24mm 1 Stück
11797296 3,15mm 1 Stück
11787296 2,8mm 1 Stück
11717726 50 μm -
11717306 4mm -
25 options
Artikelnummer. 11717276
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.550.222051
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 800 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50mm
Außendurchmesser (metrisch) 150mm
Mesh Material Edelstahl