Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11747216
Change view
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1mm
125 μm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 11747216 | 63 μm | 1 Stück |
| 11767196 | 40 μm | 1 Stück |
| 11777196 | 45 μm | 1 Stück |
| 11787196 | 50 μm | 1 Stück |
| 11767216 | 80 μm | 1 Stück |
| 11777216 | 100 μm | 1 Stück |
| 11797216 | 125 μm | 1 Stück |
| 11707246 | 200 μm | 1 Stück |
| 11727246 | 250 μm | 1 Stück |
| 11747716 | 300 μm | 1 Stück |
| 11747246 | 315 μm | 1 Stück |
| 11757246 | 315 μm | 1 Stück |
| 11767246 | 400 μm | - |
| 11787246 | 500 μm | 1 Stück |
| 11767716 | 600 μm | 1 Stück |
| 11797266 | 630 μm | 1 Stück |
| 11717276 | 800 μm | - |
| 11737276 | 1mm | 1 Stück |
| 11777276 | 1,6 mm | 1 Stück |
| 11757296 | 2mm | 1 Stück |
| 11767296 | 2,24mm | 1 Stück |
| 11797296 | 3,15mm | 1 Stück |
| 11787296 | 2,8mm | 1 Stück |
| 11717726 | 50 μm | - |
| 11717306 | 4mm | - |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11747216
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.550.222022
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 63 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150mm |
| Mesh Material | Edelstahl |