Learn More
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11747246
Click to view available options
Porengröße:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
100 μm
1mm
125 μm
1,6 mm
200 μm
2mm
2,24mm
250 μm
2,8mm
300 μm
3,15mm
315 μm
400 μm
4mm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11747246
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.550.222041
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Porengröße 315 μm
Typ Analysesieb
Zertifizierung/Konformität Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 50mm
Außendurchmesser (metrisch) 150mm
Mesh Material Edelstahl