Learn More
- Home
- Products
- Filter und Filtration
- Mechanische Siebe
- Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Linker Industrietechnik™ Analysensiebe aus Edelstahl, 150 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Artikelnummer. 11767716| Artikelnummer. | Porengröße | unitSize |
|---|---|---|
| 11767716 | 600 μm | 1 Stück |
| 11767196 | 40 μm | 1 Stück |
| 11777196 | 45 μm | 1 Stück |
| 11787196 | 50 μm | 1 Stück |
| 11747216 | 63 μm | 1 Stück |
| 11767216 | 80 μm | 1 Stück |
| 11777216 | 100 μm | 1 Stück |
| 11797216 | 125 μm | 1 Stück |
| 11707246 | 200 μm | 1 Stück |
| 11727246 | 250 μm | 1 Stück |
| 11747716 | 300 μm | 1 Stück |
| 11747246 | 315 μm | 1 Stück |
| 11757246 | 315 μm | 1 Stück |
| 11767246 | 400 μm | - |
| 11787246 | 500 μm | 1 Stück |
| 11797266 | 630 μm | 1 Stück |
| 11717276 | 800 μm | - |
| 11737276 | 1mm | 1 Stück |
| 11777276 | 1,6 mm | 1 Stück |
| 11757296 | 2mm | 1 Stück |
| 11767296 | 2,24mm | 1 Stück |
| 11797296 | 3,15mm | 1 Stück |
| 11787296 | 2,8mm | 1 Stück |
| 11717726 | 50 μm | - |
| 11717306 | 4mm | - |
Artikelnummer. 11767716
Marke: Linker Industrietechnik™ 551.550.222048
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Porengröße | 600 μm |
| Typ | Analysesieb |
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1 |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 150mm |
| Mesh Material | Edelstahl |