Learn More
Gilac™ 150-Liter-Auffangpalette
Artikelnummer. 17968391
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
39.6 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Packungsgröße
17968391 39.6 gal. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17968391 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G052292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.73 €
    316.68 € / 1 Stück
    Sparen 163.05 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die 150-Liter-Auffangwanne eignet sich ideal für die sichere und kontrollierte Lagerung ätzender Produkte, insbesondere in industriellen Umgebungen.
  • Es besteht vollständig aus hochdichtem Polyethylen und ist daher leicht und vielseitig.
  • Es lässt sich dank des abnehmbaren, aufsteckbaren Gitters leicht reinigen und ist zu 100 % recycelbar.
  • Die Palette kann auf einem Transportwagen oder mit einem Hubwagen bewegt werden.
  • Die 150-Liter-Auffangwanne ist mit einem rotationsgeformten Rahmen und dicken Wänden ausgestattet, stoßfest und hält häufigem Umschlag stand.
  • Der Abstand zwischen der Oberkante des Rahmens und der Oberkante des Haltegitters beträgt 75 mm.
  • Tragfähigkeit im Stillstand: 1500 kg, Tragfähigkeit in Bewegung: 500 kg.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 39.6 gal.
Kapazität (metrisch) 150 L
Material HDPE
Typ Verschüttete Palette
Tragkraft (angloamerikanisch) 3307 lb. (stationär), 1102 lb. (in Bewegung)
Tragkraft (metrisch) 1500 kg (ruhend), 500 kg (in Bewegung)
Länge (angloamerikanisch) 49,2 in.
Länge (metrisch) 1250 mm
Breite (angloamerikanisch) 33,5 in.
Breite (metrisch) 850 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 35 lb.
Gewicht (metrisch) 16 kg