Learn More
Brand™ Niedriger 150-ml-Becher aus Polypropylen mit Graduierung und geprägter Skala
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
- Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
- Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gut ablesbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 66 mm |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Polypropylen |
| Außenhöhe (metrisch) | 80 mm |
| Schritten | 20 ml |
| Menge | 12/Pckg. |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |