Learn More
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 150 mm
Artikelnummer. 15358912
Click to view available options
Luftstromrate:
1.682 ml/min
137 ml/min
8.678 ml/min
814 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15358912
Marke: Masterflex™ 0329406
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Durchflussmesser mit variablem Bereich
Genauigkeit ±2% (Endwert)
Luftstromrate 137 ml/min
Float Material Edelstahl (316)
Nenndruck 200 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Flussratenbereich 155 ml/min CO2, 131 ml/min O2, 148 ml/min N2, 120 ml/min AR, 305 ml/min H2.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen, die hohe Auflösung erfordern
Länge (metrisch) 150 mm
Wiederholgenauigkeit ± 0,25 %
Temperatur (metrisch) 121 °C