Learn More
Masterflex™ Korrelierende Durchflussmessgeräte mit Ventil, 150 mm
Artikelnummer. 15389482
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
1.682 ml/min
137 ml/min
8.678 ml/min
814 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate unitSize
15389482 814 ml/min 1 Stück
15397460 8.678 ml/min 1 Stück
15358912 137 ml/min 1 Stück
11745499 1.682 ml/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15389482 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0329414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 €
    297.54 € / 1 Stück
    Sparen 62.46 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Spezifikation
Typ Durchflussmesser mit variablem Bereich
Genauigkeit ±2% (Endwert)
Luftstromrate 814 ml/min
Float Material Edelstahl (316)
Nenndruck 200 psig
Anschlüsse 1/8 Zoll NPT (F)
Flussratenbereich 728 ml/min CO2, 753 ml/min O2, 824 ml/min N2, 676 ml/min AR, 2.496 ml/min H2.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Anwendungen, die hohe Auflösung erfordern
Länge (metrisch) 150 mm
Wiederholgenauigkeit ± 0,25 %
Temperatur (metrisch) 121 °C