Learn More
Corning™ Zellkulturbehandelte 1536-Well-Mikrotiterplatte mit Flachboden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10776453 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackung:
10/Packung, 50/Karton
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Verpackung unitSize
10776453 10/Packung, 50/Karton 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 10776453
Marke: Corning™ 3727
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit hervorragendem dynamischem Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke. Corning™1536-Well zellkulturbehandelte Polystyrolplatten sind sehr flach, was die Variabilität innerhalb einer Platte und zwischen Platten minimiert.
  • Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer FlexDrop™
  • Arbeitsvolumen bis 10 μl
  • Unbehandelt, mit nicht bindender Oberfläche (nonbinding surface, NBS™) oder gewebekulturbehandelt erhältlich
  • NBS-Mikrotiterplatten eignen sich für homogene Assays mit “klebrigen” Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen zu Mikrotiterplatten-Wells
Generischer Barcode
  • Gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten Barcodescannern und Softwaresystemen
  • Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells im lesbaren Teil des Barcodes leicht erkennbar (NT = nicht behandelt; TC = gewebekulturbehandelt; NB = nicht bindende Oberfläche)
  • Etiketten sind auf allen vier Seiten der Platte aufgebracht
  • Keine Sequenznummernduplikate
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,03 cm2
Array 32 x 48
Verpackung 10/Packung, 50/Karton
Farbe Weiß
Produkttyp Assay-Platte
Material Polystyrol
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 8 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 12,5 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Menge 50/Karton