Learn More
Greiner Bio-One 1536-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit niedriger Basis
Artikelnummer. 13037983
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Artikelnummer. 13037983
Marke: Greiner Bio-One 783856
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für optische Anwendungen im High-Content-Screening. Greiner Bio-One 1536-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol mit niedriger Basis ermöglichen störungsfreie Messungen sowie Mikroskopie über die gesamte Oberfläche des Bodens einer Mikrotiterplatte.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Verbesserte Geometrie
  • Kurzer Abstand von 0.3 mm zwischen externem Well-Boden und Stehrandboden der Mikrotiterplatte
  • Erleichtert das Ändern von Objektiven während der Mikroskopie
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Beschreibung Modell: Sensoplate Plus
Array 32 x 48
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 1536
Sterilität Unsteril
Wellform Flacher Boden (F-Well)