Beschreibung
- Hervorragender dynamischer Signalbereich durch niedrige Hintergrundfluoreszenz und erhöhte Signalstärke
- Wells mit flachem Boden sind kompatibel mit automatisierten Dispensern einschließlich des PerkinElmer™ FlexDrop™
- Arbeitsvolumen bis 10 μl
- Gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten Barcodescannern und Softwaresystemen
- Um Verwechslungen zu vermeiden, ist die Oberflächenbehandlung der Mikrotiterplatten-Wells im lesbaren Teil des Barcodes leicht erkennbar (NT = nicht behandelt; TC = gewebekulturbehandelt; NB = nicht bindende Oberfläche)
- Etiketten auf allen vier Seiten der Platte. Keine laufenden Nummernduplikate
Bestellinformation
In Beuteln zu je 10 verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 32 x 48 |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierte Spender |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 1536 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 10 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Mehr anzeigen |