Learn More
Corning™ 1536-Well-Mikrotiterplatten mit Polystyrol-NBS™ behandelt
Artikelnummer. 17790698 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Schwarz, Clear Bottom
Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Weiß
Weiß, Clear Bottom
Enthält:
Barcode
Generische Barcodes
Ohne Barcode
Packungsgröße:
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Enthält Packungsgröße
17790698 Schwarz, Clear Bottom Barcode 50 Stück
10143613 Schwarz Generische Barcodes 50 Stück
17720708 Weiß, Clear Bottom Barcode 50 Stück
10052443 Weiß Generische Barcodes 50 Stück
10189472 Schwarz, Klar durchsichtiger Boden Ohne Barcode 50 Stück
10027322 Schwarz Ohne Barcode 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17790698 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1870.00 €
    1747.30 € / 50 Stück
    Sparen 122.70 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die proprietäre, nicht bindungsfähige Oberfläche eignet sich ideal für homogene Assays mit klebrigen Enzymen oder für die Reduzierung unspezifischer Bindungen an den Mikrotiterplatten-Wells
Corning 1536-Well-Mikrotiterplatten sind unsere Mikrotiterplatten, die mit der höchsten Dichte erhältlich sind, für ein Screening mit hohem Durchsatz.Die Mikrotiterplatten entsprechen der Standardstellfläche von Mikrotiterplatten und den StandardabmessungenDiese Mikrotiterplatten sind in schwarzem und weißem Polystyrol erhältlich, mit rundem oder flachem Boden und in Schwarz mit durchsichtigem Boden.
  • Gesamt-Well-Volumen von 10 μl bei Rund-Well-Mikrotiterplatten und 12,8 μl bei Mikrotiterplatten mit flachem Boden
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
  • Runder Well-Boden für verringerten Lufteinschluss und verbesserte CV-Werte und Z-Faktor
  • Angehobener Boden für höhere Empfindlichkeit
  • Flussreservoir an allen vier Seiten, um Kontaminationen des Instruments zu verringern
  • Deckel sind separat erhältlich.Der Corning Deckel (Kat.-Nr. 3098) ist mit diesen Mikrotiterplatten kompatibel.
Bestellinformation
In Beuteln zu je zehn verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Kulturfläche 0,03 cm2
Array 32 x 48
Bindungsart NBS
Farbe Schwarz, Clear Bottom
Produkttyp Multiwell-Zellkulturplatten mit 1536 Wells
Material Cycloolefin Copolymer
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 8 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Nicht-bindend
Gesamtvolumen (metrisch) Well 12,5 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Enthält Barcode
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 10/Packung
Menge 10/Packung
Wellfarbe Schwarz