Learn More
Sartorius™ PES MEMBRANE 0,45 50MM
Artikelnummer. 11727425 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
11727425 0,45 μm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11727425 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. 1540650N
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Bubble Point Gehäuse 2.6bar
Farbe Weiß
Filtertyp Polyethersulfon-Membranfilter
Material PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Flussrate 46 ml/min/cm2/bar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Filtration wässriger Lösungen sowie für die Proteinfiltration
Anzahl pro Packung 100Pack
Dicke (metrisch) 150 μm
Typ Membranfilter
Durchmesser (metrisch) 50 mm