Learn More
Fisherbrand™ 15 mm PP-Schraubverschluss, schwarz, 15-425 Gewinde
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Mittelloch
Oben geschlossen
Packungsgröße:
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Menge | 100 |
| Verschlussgröße | ND15 |
| Höhe (metrisch) | 9,75 mm |
| Produkttyp | Oben geschlossen |