Learn More
16-Dehydropregnenolonacetat, Mikromol
Artikelnummer. 30457615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457615 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457615 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3504.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
16-Dehydropregnenolonacetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 16-Dehydropregnenoloneacetate
CAS 979-02-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 16-Dehydropregnenoloneacetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H32 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (-)-16-Dehydropregnenolone acetate, 16,17-Didehydropregnenolone acetate, 16-DPA, 16-Dehydropregnenolone acetate, Dehydropregnenolone acetate, NSC 37741, Pregnadienolone acetate, (3beta)-3-(Acetyloxy)-pregna-5,16-dien-20-one, Pregna-5,16-dien-20-one, 3beta-hydroxy-, acetate (6CI,8CI), 16-Dehydropregnenolone-3beta-acetate, 20-Oxopregna-5,16-dien-3beta-yl acetate, 3beta-Acetoxypregna-5,16-dien-20-one, 3beta-Acetoxypregna-5,16-diene-20-one, 3beta-Acetyloxy-pregna-5,16-dien-20-one
InChI-Formel InChI=1S/C23H32O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7,17-18,20-21H,6,8-13H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21-,22-,23+/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC=C4C(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1
IUPAC-Name [(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-17-Acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 356.5
Menge 100 mg
Formelmasse 356,2351 g/mol