missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30480790
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480790 10 mg 10 Milligramm
30466000 5 mg 5 Milligramm
30473023 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30480790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM25994010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 887406-81-7
Summenformel C17 H34 O4 S2
Molekulargewicht (g/mol) 366.58
IUPAC-Name 16-methylsulfanylsulfonylhexadecanoic acid
SMILES CSS(=O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H34O4S2/c1-22-23(20,21)16-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formelmasse 366.1899
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.